Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 51 040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1790,00 zł
Quality Segment
form
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.0-7.0
bulk density
520 kg/m3
εmax
1200-1400 at 648-651 nm in methanol at 0.0005%, 650-850 at 521-524 nm in methanol at 0.0005%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
pH-value (0,01 %; methanol 50 %): 6.0 - 7.0
Absorption maximum λ 1 (Methanol): 648 - 651 nm
Absorption maximum λ 2 (Methanol): 521 - 524 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm
- λ1max; 0.0005 %; methanol; calculated on dried substance:
1200 - 1400
- λ2max; 0.0005 %; methanol; calculated on dried substance: 650 - 850
TLC-Test: passes test
Loss on drying (105 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing |
| form solid | form liquid | form solid | form liquid |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3