Przejdź do
1.01350
Leishman′s eosine methylene blue
for microscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116130
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
5-6 (0.01% in methanol: water (1:1))
bulk density
700 kg/m3
εmax
650-850 at 522-525 nm in methanol at 0.0005%, 800-1100 at 623-627 nm in methanol at 0.0005%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
The dry mixture of the Leishman′s eosin methylene blue dye for microscopy, is used for the self-preparation of the Leishman′s staining solution. The staining method according to Leishman is one of the standard techniques in hematological diagnostic procedures. Like Wright′s eosin methylene blue and May-Grünwald′s eosin methylene blue, it is used for staining of blood and bone marrow smears and clinical cytological specimens. The dye is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications. As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
pH-value (0,01 %; methanol 50 %): 5 - 6
Absorption maximum λ 1 (Methanol): 623 - 627 nm
Absorption maximum λ 2 (Methanol): 522 - 525 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm
- λ1max; 0.0005 %; methanol; calculated on dried substance:
800 - 1100
- λ2max; 0.0005 %; methanol; calculated on dried substance: 650 - 850
TLC-Test: passes test
Loss on drying (105 °C): ≤ 8 %
Suitability for microscopy: passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)