Przejdź do
1.01383
Wright′s eosin methylene blue solution
for microscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
530,00 zł
20 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3510,00 zł
180 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
58 040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
41116130
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7-8 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 9.7 °C (Methanol)
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
The Wright′s eosin methylene blue solution for microscopy, is a ready-to-use solution used in the staining method according to Wright, is one of the standard techniques in hematological diagnostic procedures. Like Leishman′s eosin methylene blue solution and May-Grünwald′s eosin methylene blue solution, it is used for staining of blood and bone marrow smears and clinical cytological specimens.
The Wright′s eosin methylene blue solution is an IVD / CE product and 500 ml are sufficient for staining up to 1000 slides in Hellendahl cells. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
Suitability for microscopy (Blood smear): passes test
Erythrocytes: pink to brownish
Nuclei: blue-violet
Eosinophilic granules: red to red-brown
Neutrophilic granules: light violet
Lymphocyte cytoplasm: blue
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
109278101424109204
description
for microscopy
description
for microscopy
description
for microscopy, suitable for microscopy
description
for microscopy, suitable for microscopy
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7-8 (20 °C in H2O)
pH
6.0-7.0
pH
-
pH
6.1-7.0 (20 °C in H2O, undiluted)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup - Methanol
flash_point_c
9.7 °C - closed cup - Methanol
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)