Przejdź do
1.09204
Giemsa′s azur eosin methylene blue solution
for microscopy, suitable for microscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
105,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
177,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3390,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5820,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
41116130
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
455 °C
composition
C.I. 45380, 2.4 g/L , C.I. 52015 + Azure, 4.1 g/L , contains CH3OH
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.1-7.0 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
>65 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 18 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Giemsa′s Azure Eosin Methylene Blue solution - for microscopy, can be used for the staining of blood and bone marrow smears, paraffin sections and clinical-cytological specimens. Giemsa staining is one of the standard procedures in histology, demonstrating various cells with their morphological features better than with H&E stain. When used in hematological applications, Giemsa′s stain is frequently used in combination with other staining solutions, e. g. with May-Grünwald′s solution for Pappenheim (MGG) overview staining. This ready-to-use staining solution generally stains the nuclei red, based on the molecular interaction between the eosin Y dye and an Azure B-DNA complex. Both dyes assemble to an Eosin Y - Azure B-DNA complex and the intensity of the resulting stain depends on the content of Azure B and the ratio of Azure B : Eosin Y. Furthermore, the resulting stain can vary depending on the influence of fixation, staining times, pH-value of the solutions or buffer substances. In histology and clinico-cytological applications, Giemsa′s staining without additional stainings is used as an extended overview staining method. In this method, the color of the various cell components is influenced by pretreatment of the specimen material. Here, chromatin-containing structures (e. g. cell nuclei) appear in various blue shades, while the acidophilic components show up in a variety of red shades. The 500 ml bottle is sufficient for 3500-5000 stainings. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Application
For microscopy. For the staining of blood and bone-marrow smears, paraffin sections and clinical-cytological specimens
Analysis Note
For staining results, please refer to the Instructions for Use link under the Documents Section below.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
64.4 °F
flash_point_c
18 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can product 1092040500 be used as a malarial stain? The specified pH range for this product is 6.0 - 8.2 (H₂O, 20 °C) (undiluted). How can the pH be adjusted to 7.2?
    1 answer
    1. Product 109204 does not have specific claims for staining malarial parasites. The Instructions For Use mention staining Helicobacter pylori, but not malaria, as the product is approved for In Vitro Diagnostic Use. The Giemsa solution 109204 is an unbuffered solution. The instructions advise using buffers at pH 6.4, 6.8, or 7.2, depending on customer preference. The resulting colors obtained with the Giemsa solution largely depend on its pH.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Germany
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Great staining
    Staining was consistently good and as crisp as expected.
    Translate with Google
    Helpful?