Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 485,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 808,00 zł |
Informacje o tej pozycji
462,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku potasu w etanolu, c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (ethanol)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
3.5-15.0 % (v/v) ethanol()
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 12 °C (ethanol)
density
0.836 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Oznaczanie woltamperometryczne: Roztwór wodorotlenku potasu w etanolu jest stosowany do woltamperometrycznego oznaczania przeciwutleniaczy w różnych matrycach. Ostatnie badania wykazały jego zastosowanie w woltamperometrycznym oznaczaniu przeciwutleniacza 2,6-di-tert-butylo-p-krezolu (T501) w oleju transformatorowym przy użyciu elektrody grafitowej. Metoda ta zwiększa czułość i dokładność wykrywania przeciwutleniaczy, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności i wydajności olejów i innych płynów przemysłowych (Zhou et al., Analytical Letters, 2021).
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stężenie substancji 0.0995 - 0.1005 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0003 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 wodorotlenek ftalanu potasu) za pomocą wolumetrycznego standardowego wodorotlenku ftalanu potasu (numer artykułu 1.02400), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| transition temp flash point 12 °C (ethanol) | transition temp flash point 12 °C (ethanol) | transition temp flash point 7 °C | transition temp flash point 7 °C |
| concentration 0.1 M | concentration 0.5 M | concentration 0.5 M | concentration 0.1 M |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku potasu w etanolu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - (ethanol)
flash_point_c
13 °C - (ethanol)
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1091151000 | 04022536110776 |
| 1091152500 | 04022536110790 |