Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 429,00 zł |
Informacje o tej pozycji
409,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku potasu w metanolu, c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
455 °C (Methanol)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol()
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 7 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stężenie substancji 0.4975 - 0.5025 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0015 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 wodorotlenek ftalanu potasu) za pomocą wolumetrycznego standardowego wodorotlenku ftalanu potasu (numer artykułu 1.02400), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab |
| density 0.84 g/cm3 at 20 °C | density 0.80 g/cm3 at 20 °C | density 0.93 g/cm3 at 20 °C | density 0.85 g/cm3 at 20 °C |
| expl. lim. 5.5-44 % (v/v) Methanol() | expl. lim. 5.5-44 % (v/v) Methanol() | expl. lim. 5.5-44 % (v/v) Methanol) | expl. lim. 3.5-15.0 % (v/v) ethanol() |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku potasu w metanolu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
44.6 °F
flash_point_c
7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1093511000 | 04022536113722 |
| 1093511003 | 04054839753060 |