Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 476,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
Informacje o tej pozycji
476,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku potasu w etanolu, c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
59 hPa ( 20 °C)
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (ethanol)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
3.5-15.0 % (v/v) ethanol()
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
bp
78.3 °C/1013 hPa (ethanol)
mp
-114.5 °C (ethanol)
transition temp
flash point 12 °C (ethanol)
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Oznaczanie woltamperometryczne: Roztwór wodorotlenku potasu w etanolu jest stosowany do woltamperometrycznego oznaczania przeciwutleniaczy w różnych matrycach. Ostatnie badania wykazały jego zastosowanie w woltamperometrycznym oznaczaniu przeciwutleniacza 2,6-di-tert-butylo-p-krezolu (T501) w oleju transformatorowym przy użyciu elektrody grafitowej. Metoda ta zwiększa czułość i dokładność wykrywania przeciwutleniaczy, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności i wydajności olejów i innych płynów przemysłowych (Zhou et al., Analytical Letters, 2021).
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stężenie substancji 0.4975 - 0.5025 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0015 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 350 kwas benzoesowy) za pomocą wolumetrycznego standardowego kwasu benzoesowego (numer artykułu 1.02401), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| bp 78.3 °C/1013 hPa (ethanol) | bp - | bp - | bp - |
| vapor pressure 59 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
| agency reag. Ph. Eur. | agency reag. USP | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku potasu w etanolu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
hcodes
flash_point_c
12 °C - closed cup - (ethanol)
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the water content in the product? Are there any denaturants and stabilizers present in the product?
1 answer-
The product is a Potassium Hydroxide solution in 3.5-15.0% (v/v) ethanol. No preservatives, stabilizers, or water have been added. For the exact ethanol concentration, please refer to the sample Certificate of Analysis.
Helpful?
-
-
Is the ethanol used in the potassium hydroxide solution 1091141000 free from aldehydes?
1 answer-
The Potassium hydroxide solution 1.09114 is free from aldehydes. Absolute ethanol is used to prepare this solution, and no desaturated ethanol is used.
Helpful?
-
-
What is the water content in the product? Are there any denaturant and stabilizers present in the product?
1 answer-
This product is a Potassium Hydroxide solution in 3.5-15.0 % (v/v) ethanol. No preservatives, stabilizers, or water have been added. Please see the sample Certificate of Analysis to see the exact ethanol concentration: blob:https://www.sigmaaldrich.com/03875e06-e937-4b16-82a0-7d2ab4f5a769