The water content is not determined in this product.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł |
Informacje o tej pozycji
398,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku potasu w metanolu, c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
455 °C (Methanol)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol()
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13.5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 7 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Zatrzaskowy adapter do płytek mikrotitracyjnych umożliwiający mikroprzepływowe przesiewanie i pozyskiwanie materiałów krystalicznych w przepływie ciągłym: W niniejszym badaniu przedstawiono innowacyjne podejście do mikroprzepływowego przesiewania i zbierania, wykorzystujące zatrzaskowy adapter do płytek mikrotitracyjnych, usprawniający procesy krystalizacji w badaniach i rozwoju w zastosowaniach farmaceutycznych i materiałoznawczych (Coliaie et al., 2023).
- Nowatorska metoda przygotowania próbek wykorzystująca szybką metodę zmydlania bez podgrzewania do oznaczania cholesterolu w zemulgowanej żywności: Omawia nowatorską technikę wykorzystującą wodorotlenek potasu w metanolu do szybkiego przygotowywania próbek w celu określenia poziomu cholesterolu w produktach spożywczych, korzystną dla badań środowiskowych i bezpieczeństwa żywności (Jeong et al., 2012).
- Extended Release of Bevacizumab by Thermosensitive Biodegradable and Biocompatible Hydrogel : Badania koncentrujące się na biodegradowalnym hydrożelu do przedłużonego uwalniania leku, gdzie wodorotlenek potasu w metanolu odgrywa rolę w przygotowaniu hydrożelu, co okazuje się kluczowe w zastosowaniach farmaceutycznych (Wang et al., 2012).
- Spektrofotometryczne i fluorymetryczne oznaczanie diazepamu, bromazepamu i klonazepamu w próbkach farmaceutycznych i moczu: W badaniu tym wykorzystano wodorotlenek potasu w metanolu do ulepszonej analizy spektrofotometrycznej i fluorymetrycznej benzodiazepin w scenariuszach badań klinicznych i kryminalistycznych (Salem et al., 2004).
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stężenie substancji 0.0995 - 0.1005 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0003 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 wodorotlenek ftalanu potasu) za pomocą wolumetrycznego standardowego wodorotlenku ftalanu potasu (numer artykułu 1.02400), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| transition temp flash point 7 °C | transition temp flash point 7 °C | transition temp flash point 7 °C | transition temp flash point 12 °C (ethanol) |
| expl. lim. 5.5-44 % (v/v) Methanol() | expl. lim. 5.5-44 % (v/v) Methanol() | expl. lim. 5.5-44 % (v/v) Methanol) | expl. lim. 3.5-15.0 % (v/v) ethanol() |
| density 0.80 g/cm3 at 20 °C | density 0.84 g/cm3 at 20 °C | density 0.93 g/cm3 at 20 °C | density 0.85 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku potasu w metanolu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
44.6 °F
flash_point_c
7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1115871000 | 04027269029487 |
| 1115871003 | 04054839999758 |
-
how much water is in this titrant?