Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 743,00 zł | |
| 1 L | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Roztwór siarczanu ceru(IV), c(Ce(SO4)2 * 4 H2O) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
0.4 (20 °C in H2O)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Usuwanie kwasów humusowych za pomocą membran z octanu celulozy szczepionych poli(metakrylanem metylu) i aminowanych tetraetylenopentaminą...: Badanie to podkreśla zastosowanie membran z octanu celulozy modyfikowanych polimerami do skutecznego usuwania kwasów humusowych z wody, wykorzystując siarczan ceru(IV) jako katalizator inicjujący proces polimeryzacji, co znacznie poprawia wydajność membrany w uzdatnianiu wody (Gebru KA et al., 2018).
- Charakterystyka i ocena ryzyka ekologicznego nanocząstek CeO2 jako katalizatora oleju napędowego ..: Badania te zapewniają szczegółową charakterystykę siarczanu ceru(IV) stosowanego jako prekursor nanocząsteczkowego CeO2, oceniając jego ryzyko ekologiczne, gdy jest stosowany jako katalizator w paliwach do silników wysokoprężnych, oferując wgląd w jego wpływ na środowisko (Batley GE et al., 2013).
- Chemiluminescencja z reakcji utleniania rodaminy B za pomocą ceru(IV) w odwróconym środowisku micelarnym chlorku cetylotrimetyloamoniowego w 1-heksanolu-cykloheksanie/wodzie: Bada wzmocnione reakcje chemiluminescencji siarczanu ceru(IV), wykazując jego rolę w poprawie czułości i specyficzności metod analitycznych do wykrywania związków organicznych (Hasanin TH et al., 2011).
- Reakcje chemiluminescencji z kationowymi, neutralnymi i anionowymi kompleksami rutenu(II) zawierającymi ligandy 2,2′-bipirydyny i disulfonianu difenantroliny...: Zbadano właściwości chemiluminescencyjne różnych kompleksów rutenu(II), w których siarczan ceru(IV) służy jako skuteczny środek utleniający, podkreślając jego potencjał w zastosowaniach analitycznych do wykrywania i pomiaru śladowych ilości substancji biologicznych i chemicznych (Francis PS et al., 2010).
- Chemiluminescencyjna metoda oznaczania piroksykamu poprzez wzmocnienie układu tris-(kwas 4,7-difenylo-1,10-fenantrolinedisulfonowy) ruten(II) (RuBPS)-cer(IV) i jej zastosowanie...: Przedstawiono nową technikę chemiluminescencji do oznaczania piroksykamu, wykorzystującą właściwości katalityczne siarczanu ceru(IV) w celu wzmocnienia sygnału luminescencji, oferując w ten sposób czułe narzędzie analityczne do analizy farmaceutycznej (Yu F et al., 2009).
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stężenie substancji 0.0995 - 0.1005 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0003 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 8040 szczawian dwusodowy) za pomocą wolumetrycznego standardowego siarczanu żelaza(II) etyloendiammonu (numer artykułu 1.02402), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line Titripur® | product line EMSURE® | product line EMSURE® | product line - |
| pH 0.4 (20 °C in H2O) | pH 0.5 (20 °C, 207 g/L in H2O) | pH 1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - |
| concentration 0.1 M | concentration - | concentration - | concentration - |
| quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality - | quality - | quality - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1090921000 | 04022536110561 |
| 1090921003 | 04054839753022 |