Key Documents
359009
Cerium(IV) sulfate
Synonim(y):
Ceric sulfate, Cerium disulfate
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: cerium
reagent type: catalyst
gęstość
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
Klucz InChI
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Selective oxidation of secondary alcohols to the corresponding ketones using sodium bromate as the oxidant.
- Direct sulfonation of methane with sulfur trioxide to methanesulfonic acid in sulfuric acid.
- Synthesis of 14-aryl- or 14-alkyl-14H-dibenzo[aj]xanthenes from the condensation of 2-naphthol and aldehydes under solvent-free and microwave conditions.
- Preparation of spherical-like nanoparticles CeO2 nanoparticles for NO reductions reactions
- Oxidizing agent
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3