Przejdź do
1.02274
Tetrahydrat siarczanu ceru(IV)
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
886,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ce(SO4)2 · 4 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.30
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
237-029-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (Ce(SO4)2.4H2O basis, potentiometry)
Form:
solid
Solubility:
207 g/L
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 Pa ( 50 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (Ce(SO4)2.4H2O basis, potentiometry)
form
solid
impurities
≤0.005% Substances insoluble in sulfuric acid
pH
0.5 (20 °C, 207 g/L in H2O)
mp
200 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
207 g/L
density
3.24 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650‑850 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ce+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/Ce.2H2O4S.4H2O/c;2*1-5(2,3)4;;;;/h;2*(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;;/p-3
InChI key
ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Test (potencjometryczny, Ce(SO₄)₂- 4 H₂O): ≥ 98,0 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie siarkowym: ≤ 0.005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.022731.022631.09092
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
solubility
207 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥98.0% (Ce(SO4)2.4H2O basis, potentiometry)
assay
≥99.0% ((NH4)4Ce(SO4)4·2H2O basis, potentiometry)
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor pressure
<1 Pa ( 50 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.02
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrat siarczanu ceru(IV)
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deepak Kumar Yadav et al.
Nucleic acids research, 48(4), 2091-2106 (2019-12-26)
Staufen1 (STAU1) is a dsRNA binding protein mediating mRNA transport and localization, translational control and STAU1-mediated mRNA decay (SMD). The STAU1 binding site (SBS) within human ADP-ribosylation factor1 (ARF1) 3'UTR binds STAU1 and this downregulates ARF1 cytoplasmic mRNA levels by
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102274025004022536031750
102274002504022536031736
102274010004022536031743