Przejdź do
1.02273
Dwuwodny siarczan ceru(IV) amonu
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Siarczan amonu ceru(IV)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
821,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
632.55
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-567-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% ((NH4)4Ce(SO4)4·2H2O basis, potentiometry)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
821,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% ((NH4)4Ce(SO4)4·2H2O basis, potentiometry)
form
solid
impurities
≤0.005% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ce].[S](=O)(=O)(O)O.N.O
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (potencjometryczny, (NH4)₄Ce(SO₄)₄- 2 H₂O): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie siarkowym: ≤ 0.005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.022761.0227422269
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
powder or crystals
assay
≥99.0% ((NH4)4Ce(SO4)4·2H2O basis, potentiometry)
assay
≥99.0% ((NH4)2[Ce(NO3)6] basis, potentiometry)
assay
≥98.0% (Ce(SO4)2.4H2O basis, potentiometry)
assay
≥98.0% (RT)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.01%
anion traces
phosphate (PO43-): ≤300 mg/kg
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
0.61 (20 °C, 111.11 g/L in H2O)
pH
0.5 (20 °C, 207 g/L in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny siarczan ceru(IV) amonu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102273010004022536031699
102273500004022536031712