Przejdź do
1.08498
Odczynnik wanadanowo-molibdenianowy
for determination of phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352402
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<20 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
specific analyte(s)
phosphate
technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>100 °C/1013 hPa
mp
<-4 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Kwas siarkowy (alkalometryczny): 18,0 - 20,5 %
Test zastosowania: spełnia wymagania
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9468569888308390
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
mp
<-4 °C
mp
-
mp
-
mp
-
vapor pressure
<20 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
density
1.15 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108498050004022536105611