Przejdź do
94685
Vanadate-molybdate reagent
p.a.
Synonim(y):
VM reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.84
MDL number:
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
p.a.
Quality Segment
form
liquid
specific analyte(s)
phosphate
technique(s)
photometry: suitable
impurities
sulfuric acid
density
1.15 g/mL at 20 °C
application(s)
general analytical
General description
Vanadate-molybdate reagent can be prepared by dissolving ammonium molybdate and ammonium vanadate in distilled water along with concentrated nitric acid.
Application
Vanadate-molybdate reagent has been used to determine phosphorous using atomic absorption spectrometer, by vanadium phosphomolybdate method from cashew apple juice samples.
Other Notes
Reagent, suitable for eliminating interfering effects by phosphate and silicate in the AAS determination of Ca and Mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0849869888277908
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
electron microscopy: suitable
density
1.15 g/mL at 20 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
impurities
sulfuric acid
impurities
-
impurities
-
impurities
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
grade
p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanadate-molybdate reagent
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7803-55-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can this solution be used with 4500-P method?
    1 answer
    1. The 4500-P method requires a Vanadate-molybdate reagent for the determination of phosphorus using photometry. This product is suitable for photometry and phosphate determination, therefore it is also suitable for the 4500-P Method.