Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41115711
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Level
quality
for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Other Notes
solution contains hexaammonium heptamolybdate ((NH4)6Mo7O24.4H2O); sulfuric acid (H2SO4); potassium antimony(III) oxide tartrate(K(SbO)C4H4O6.0.5H2O);water
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) electron microscopy: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| quality for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1 | quality - | quality - | quality - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Hwan D Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(26), 21639-21650 (2017-06-14)
Chondroitin sulfate (CS) is the major component of glycosaminoglycan in connective tissue. In this study, we fabricated methacrylated PEGDA/CS-based hydrogels with varying CS concentration (0, 1, 5, and 10%) and investigated them as biomineralizing three-dimensional scaffolds for charged ion binding
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 69888-100ML | 04061838196323 |