Merck
308390
Sigma-Aldrich
Potassium molybdate
98%
Synonim(y):
Dipotassiummolybdate
Wybierz wielkość
100 G
385,00 zł
500 G
805,00 zł
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
385,00 zł
500 G
805,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2MoO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
98%
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
Klucz InChI
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)