Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 834,00 zł 625,50 zł |
Informacje o tej pozycji
625,50 zł
Cena katalogowa834,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Dwuwodzian trójpotasowej soli kwasu etylenodwuaminotetraoctowego, Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate. CAS 65501-24-8, pH 8 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C).
Quality Level
form
solid
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
180-185 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[N+H](CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Tożsamość (potas): pozytywny wynik testu
pH (50 g/l; woda): 7,0 - 9,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
Woda (wg Karla Fischera): 7 - 9 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Complexometric reactions | reaction suitability reaction type: Complexometric reactions | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| pH 8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O) | pH 4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 180-185 °C | mp 272 °C | mp 182 °C (dec.) (lit.) | mp 272 °C |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form solid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c