Przejdź do
1.08426
Titriplex® V
for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
Synonim(y):
Titriplex® V
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
659,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H23N3O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.35
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-652-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
659,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
2-3 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
>206 °C (Decomposition)
solubility
4.8 g/L
bulk density
580 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne, obliczone na bezwodnej substancji): ≥ 99 %
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Żelazo (Fe): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0,5
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.08390D1133D6518
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
mp
>206 °C (Decomposition)
mp
>206 °C (Decomposition)
mp
219-220 °C (lit.)
mp
219-220 °C (lit.)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
solubility
4.8 g/L
solubility
4.8 g/L
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
bulk density
580 kg/m3
bulk density
580 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
392.0 °F - closed cup
flash_point_c
200 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108426010004022536104508