This research grade Diethylenetriaminepentaacetic acid has a quality level of 300. This information may be found in the 'Properties' section above, under Quality Segment.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 173,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 473,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 831,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
173,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
mp
219-220 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (titration) | description ≥99% (titration) | description suitable for suitability for complexometry, ≥99.0% | description Diethylenetriaminepentaaceticacid. CAS 67-43-6, pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution). |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| assay ≥98% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99.0% (KT) | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form solid |
| solubility 1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility 4.8 g/L |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenetriaminepentaacetic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
392.0 °F - closed cup
flash_point_c
200 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-43-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What quality level is D1133 Pentetic acid
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?