Przejdź do
1.08390
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy
saturated solution, suitable for titration
Synonim(y):
Diethylenetriaminepentaaceticacid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H23N3O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.35
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-652-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy, Diethylenetriaminepentaaceticacid. CAS 67-43-6, pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution).
Quality Level
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
2-3 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
>206 °C (Decomposition)
solubility
4.8 g/L
bulk density
580 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne, obliczone na bezwodnej substancji): ≥ 99 %
Tożsamość (spektrum IR): odpowiada
Wartość pH (roztwór nasycony): 2.0 - 3.0
Ba (Bar): ≤ 5 ppm
Ca (Wapń): ≤ 10 ppm
Cd (Kadm): ≤ 5 ppm
Co (Kobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chrom): ≤ 5 ppm
Cu (Miedź): ≤ 5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 5 ppm
K (Potas): ≤ 50 ppm
Mg (Magnez): ≤ 5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 5 ppm
Na (Sód): ≤ 500 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 5 ppm
Pb (Ołów): ≤ 5 ppm
Zn (Cynk): ≤ 5 ppm
Popiół siarczanowy: ≤ 0.2 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0,5 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1133D65181.08426
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
pH
2-3 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
-
pH
-
pH
2-3 (20 °C in H2O, saturated solution)
solubility
4.8 g/L
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
4.8 g/L
bulk density
580 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
580 kg/m3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas dietylenotriaminopentaoctowy
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
392.0 °F - closed cup
flash_point_c
200 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108390025004022536904382