Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 333,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
333,00 zł
Quality Level
assay
≥98% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
form
solid
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
243 °C (decomposition)
solubility
150 g/L
bulk density
230 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
InChI key
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksymalna absorpcja λmax. (woda): 245 - 248 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; woda; obliczona na wysuszonej substancji): ≥ 770
Test TLC: pomyślnie przeszedł test
Strata przy suszeniu (70 °C; ≤ 1 hPa): ≤ 0,5 %
Przydatność do badania zdolności kiełkowania nasion: pomyślnie przeszedł test
Przydatność do mikrobiologii: pomyślnie przeszedł test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (calculated on dried substance, perchloric acid titration) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥90% (T) |
| solubility 150 g/L | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility methanol: 0.5 g/10 mL ( hot) |
| application(s) microbiology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) agriculture | application(s) microbiology |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form solid | form powder | form liquid | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1083800010 | 04022536103730 |
| 1083800100 | 04022536103747 |