Przejdź do
T8877
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
≥98.0% (HPLC)
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
TPTZ, TTZ, Tetrazolium Red
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
509,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
953,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.80
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-071-6
Beilstein/REAXYS Number:
3923356
MDL number:
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
InChI key
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
General description
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride is a colorless water-soluble dye. In the mitochondria of living cells, it is reduced to a deep red, water-insoluble compound (formazan). 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride helps to distinguish between viable and infarcted brain tissue after stroke.
Application
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride has been used to stain heart tissue to measure the extent of acute lesion. It has also been used to stain brain tissue to check the size of infarct area.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
294438S4131N7005
description
≥98.0% (HPLC)
description
97%
description
Technical grade
description
Dye content ≥90 %
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear, red
solubility
water: 10 mg/mL, dark red
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
faintly yellow
color
light brown
color
-
color
brown to black
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, I wasn’t able to find the recommended proportion of product to water. Could you let me know what ratio I should use? Also, should I be using distilled water? Thank you!
    1 answer
    1. T8877 is tested for solubility at 50 mg/ml in water. Although no suitability testing is performed, 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (Tetrazolium Red) is often used to assess plant viability using a 10 mg/ml solution. Other uses, such as staining brain or heart tissue, have been reported.
      Helpful?
  2. Bonjour, après avoir reconstitué la poudre dans de l'eau stérile, combien de temps pouvons-nous conserver la préparation au réfrigérateur ? Merci
    1 answer
    1. The long-term solution stability of this product has not been determined. However, product 17779, a sterile 1% solution, has a shelf life of approximately 3 years. Provided that the solution is filter sterilized and stored properly at 2-8°C, a similar shelf life would be expected. Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/17779
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. San Francisco, CA
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Reliable
    Works well. Packaged fine. Good price through our University vendor. Not much else to say.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review