Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
Quality Segment
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
334.8 g/mol
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria
SMILES string
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
InChI key
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Other Notes
2,3,5-Triphenyl tetrazolium chloride: 0.1 g, distilled water: 10 ml
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability bacteria | suitability coliforms, selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp. | suitability - | suitability - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - |
| form liquid | form powder | form liquid | form liquid |
| sterility sterile (Filtered and Aseptic Handled) | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Większość wibrysów wykorzystuje proste źródło C, takie jak glukoza, jako źródło energii i wymaga 2-4% NaCl lub innych soli i pierwiastków śladowych obecnych w wodzie morskiej dla optymalnego wzrostu. Niektóre gatunki mogą wykorzystywać różne źródła energii.
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 17779-10ML-F | 04061837399268 |
| 17779-10X10ML-F | 04061838753397 |