Przejdź do
1.08294
Thorin
indicator for sulfate titration
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu 1-(2-arsonofenylazo)-2-hydroksy-3,6-naftalenodisulfonowego, sól sodowa kwasu 2-(2-hydroksy-3,6-disulfo-1-naftylazo)-benzenoarsonowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11AsN2Na2O10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
222-993-1
NACRES:
NB.21
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Thorin, indicator for sulfate titration
Quality Level
form
solid
impurities
≤25% Water (Karl Fischer)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bulk density
700 kg/m3
λmax
480-490 nm (propan-2-ol)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[As](=O)([O-])([O-])c1c(cccc1)N\N=C2/c3c(cc(cc3)[S](=O)(=O)O)C=C(C/2=O)[S](=O)(=O)O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C16H13AsN2O10S2.2Na/c20-16-14(31(27,28)29)8-9-7-10(30(24,25)26)5-6-11(9)15(16)19-18-13-4-2-1-3-12(13)17(21,22)23;;/h1-8,18H,(H2,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b19-15+;;
InChI key
ZQMPNLOZJUWHSA-WTBAQZMLSA-L
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksymalna absorpcja λmax. (Propan-2-ol): 480 - 490 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,025 g/l; propan-2-ol; kal. na bezwodnej substancji): 250 - 350
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 25 %
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania siarczanowego): przechodzi test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.024981.045941.03170
Thorin indicator for sulfate titration
Supelco
1.08294
Thorin
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
9.4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
impurities
≤25% Water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
bulk density
700 kg/m3
bulk density
780 kg/m3
bulk density
530 kg/m3
bulk density
400‑600 kg/m3
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3688-92-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108294000504022536102160