Przejdź do
1.04594
Calcon (C.I.15705)
metal indicator
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu 2-hydroksy-1-(2-hydroksy-1-naftylazo)naftaleno-4-sulfonowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13N2NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
219-810-2
NACRES:
NA.21
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Calcon (C.I.15705), metal indicator
Quality Segment
form
solid
loss
≤10% loss on drying, 110°C
pH
9.4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
20 g/L
bulk density
530 kg/m3
λmax
634-640 nm (buffer pH 12.2)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])C1=CC(=O)\C(=N\Nc3c4c(ccc3O)cccc4)\c2c1cccc2
InChI
1S/C20H14N2O5S.Na/c23-16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)21-22-20-15-8-4-3-7-14(15)18(11-17(20)24)28(25,26)27;/h1-11,21,23H,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b22-20+;
InChI key
YJUGDMOGPJJWDG-QPNALZDCSA-M
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksymalna absorpcja λmax. (bufor pH 12,2): 634 - 640 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,015 g/l; bufor pH 12,2; obliczona na wysuszonej substancji): 250 - 400
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 10 %
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): przechodzi test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2041.045951.02498
Calmagite indicator grade
Supelco
C204
Calmagite
bulk density
530 kg/m3
bulk density
-
bulk density
400 kg/m3
bulk density
780 kg/m3
form
solid
form
powder and chunks
form
solid
form
solid
pH
9.4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
solubility
20 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
loss
≤10% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
loss
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104594005004022536053172
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?