Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Eriochromatyczny czarny T (C.I. 14645), indicator for complexometry ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
powder
potency
17590 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤7% loss on drying, 110°C
color
black to dark brown
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
bulk density
400‑600 kg/m3
λmax
612-616 nm (buffer pH 10.0)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(O)C1=CC(=O)\C(=N/Nc3c(c4c(cc3)cccc4)[O-])\c2c1cc(cc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,21,25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-19-;
InChI key
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Analysis Note
Wygląd: Czarny do ciemnobrązowo-czarnego drobny proszek, ewentualnie z częściami ziarnistymi
Klarowność roztworu: przechodzi test
Absorpcja maksymalna λmax. (bufor pH 10.0): 612 - 616 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,02 g/l; bufor pH 10,0; kal. na wysuszonej substancji): 400 - 510
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 7 %
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania kompleksometrycznego, ACS): przechodzi test
Przydatność jako wskaźnik (Reag. Ph Eur): przechodzi test
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| pH 3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 9.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH 6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O) |
| color black to dark brown | color - | color - | color - |
| bulk density 400‑600 kg/m3 | bulk density 540 kg/m3 | bulk density - | bulk density 700 kg/m3 |
| solubility 50 g/L | solubility 20 g/L | solubility - | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1031700100 | 04022536040455 |
| 1031700025 | 04022536040431 |