Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
617,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
assay
≥98.5% (acidimetric)
form
solid
composition
Water, 8.5-9.5% Karl Fischer
color
gray-white to brownish white
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
bulk density
780 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(c(c1)[O-])c(cc(c2)[S](=O)(=O)O)[O-]
InChI
1S/C10H8O8S2/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18)/p-2
InChI key
HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne, kal. na bezwodnej substancji): ≥ 98,5 %
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu (5 %; woda): pozytywny wynik testu
Woda (wg Karla Fischera): 8,5 - 9,5 %
Wrażliwość (formaldehydu): test pozytywny
Wrażliwość (azotanów): test pozytywny
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| composition Water, 8.5-9.5% Karl Fischer | composition - | composition - | composition Water, 4.5-6.5% Karl Fischer |
| mp >300 °C | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 300 °C |
| pH 3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH 5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodzian soli disodowej kwasu chromotropowego
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D58600-5G | 04061836824686 |
| D58600-25G | 04061833586921 |
| 1024980025 | 04022536034027 |