Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 3 x 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to Ph. Eur. stray light testing
product line
Certipur®
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
application(s)
environmental
industrial qc
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Features and Benefits
- Jest to 10 g/L roztwór jodku sodu wH2O
- Wygodnie zapakowany w szklane ampułki o pojemności 10 ml. Każde opakowanie zawiera 3 ampułki jednorazowego użytku
- Stabilne roztwory w szklanych ampułkach
- Akredytacja zgodnie z normą ISO 17025
- Identyfikowalność ze standardowym materiałem referencyjnym z National Institute of Standards and Technology (NIST) i Physical-Technical Institute (PTB)
- Zawiera certyfikat analizy (CoA)
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format - | format mixture |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
wgk
WGK 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects