Przejdź do
1.08164
Roztwór chlorku potasu
UV-VIS Standard 4, according to Ph. Eur. stray light testing, Certipur®
Synonim(y):
UV-VIS Standard 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to Ph. Eur. stray light testing
product line
Certipur®
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
application(s)
environmental
industrial qc
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
do testowania światła rozproszonego zgodnie z Ph Eur Certipur®
Application
UV-VIS Standard 4: Roztwór chlorku potasu jako materiał odniesienia do sprawdzania światła rozproszonego spektrofotometrów zgodnie z Farmakopeą Europejską (Ph. Eur.) rozdział 2.2.25 i Amerykańskim Stowarzyszeniem Badań i Materiałów (ASTM) E 387.
Features and Benefits
  • Jest to 12 g/L roztwór chlorku potasu wH2O
  • Wygodnie zapakowany w szklane ampułki o pojemności 10 ml. Każde opakowanie zawiera 3 ampułki jednorazowego użytku
  • Stabilne roztwory w szklanych ampułkach
  • Akredytacja zgodnie z normą ISO 17025
  • Identyfikowalność ze standardowym materiałem referencyjnym z National Institute of Standards and Technology (NIST) i Physical-Technical Institute (PTB)
  • Zawiera certyfikat analizy (CoA)
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)