Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 3 x 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
agency
according to Ph. Eur. stray light testing
Quality Level
product line
Certipur®
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
application(s)
environmental
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
- Jest to 50 g/l roztwór azotynu sodu wH2O
- Wygodnie zapakowany w szklane ampułki o pojemności 10 ml
- Każde opakowanie zawiera 3 ampułki jednorazowego użytku Stabilne roztwory w szklanych ampułkach
- Akredytacja zgodnie z normą ISO 17025
- Identyfikowalność ze standardowym materiałem referencyjnym z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) oraz Instytutu Fizyko-Technicznego (PTB)
- Zawiera certyfikat analizy (CoA)
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| product line Certipur® | product line - | product line - | product line - |
| application(s) environmental | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| agency according to Ph. Eur. stray light testing | agency - | agency - | agency - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3