This product is intended to be used as a standard for absorbance at 430 nm according to Ph Eur Certipur®. It may be suitable for use at other wavelengths; however, it has not been standardized for those wavelengths, and suitability must be confirmed by the end user.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
8 x 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to Ph. Eur. absorbance at 430nm
product line
Certipur®
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
application(s)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
dla absorbancji przy 430 nm zgodnie z Ph Eur Certipur®
Łatwo spełnij wymagania dotyczące kontroli wydajności UV-VIS dzięki zestawowi kwalifikacyjnemu typu "wszystko w jednym".
Application
UV-VIS Standard 1a: Potassium dichromate solution can be used to calibrate UV-Vis spectrophotometers to ensure accurate and reliable absorbance measurements.
Features and Benefits
- Jest to roztwór dichromianu potasu w kwasie siarkowym.
- Identyfikowalność ze standardowym materiałem referencyjnym Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST)
- Zawiera certyfikat analizy (CoA)
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Packaging
Każde opakowanie zawiera 2x10 mL roztworu dichromianu potasu i 6x10 mL roztworu kwasu siarkowego (używanego do korekty linii bazowej).
Każde opakowanie zapewnia wystarczającą ilość materiału do dwóch pełnych kwalifikacji urządzenia: w tym kondycjonowania komórek, korekty linii bazowej, pomiaru standardowego i weryfikacji linii bazowej.
Każde opakowanie zapewnia wystarczającą ilość materiału do dwóch pełnych kwalifikacji urządzenia: w tym kondycjonowania komórek, korekty linii bazowej, pomiaru standardowego i weryfikacji linii bazowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I there. Will this product (#1046600001, UV-VIS Standard 1a: Potassium dichromate solution (600 mg/l)) absorbance standard be appropriate as a standard for absorbance at 400nm in a spectrophotometer?