Przejdź do
1.08027
Test pH
pH range 4.5-9.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit
Synonim(y):
Wizualny zestaw testowy pH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
400 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
467,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test pH, colorimetric, pH range 4.5-9.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit
feature
non-bleeding: no
Quality Segment
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH range
4.5-9.0
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i przesuwnym komparatorem pH 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 MQuant®
Ten test pH MQuant® (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania kolorymetrycznego przy użyciu łatwej w użyciu karty kolorów. Ocena uwzględnia nieoczyszczoną próbkę, więc nawet mętne i zabarwione próbki wody mogą być analizowane bez dalszego przygotowania.
Test może być stosowany w:
  • Wody gruntowe, woda pitna i wody powierzchniowe, woda morska
  • Woda akwariowa, woda z akwakultury
  • Woda kotłowa
  • Woda przemysłowa i procesowa, ścieki
  • Woda w basenach kąpielowych
  • Żywność i napoje, mleko i produkty mleczne
  • Gleby i nawozy po odpowiedniej obróbce wstępnej próbek
  • Kąpiele galwaniczne i roztwory kąpielowe, ścieki galwaniczne
  • Roztwory dezynfekujące, roztwory płuczące, środki dezynfekujące
Metoda
Roztwór wskaźnika zmienia kolor w zależności od pH. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez przypisanie koloru do wartości na skali referencyjnej.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.111601.111741.18388
pH Test colorimetric, pH range 4.5-9.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit
Supelco
1.08027
pH Test
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
non-bleeding: no
feature
refill: no
feature
-
feature
-
pH range
4.5-9.0
pH range
6.5-7.9
pH range
6.8-7.8
pH range
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
graduations and accuracy measuring range
-
graduations and accuracy measuring range
-
graduations and accuracy measuring range
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test pH
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
hcodes
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108027000104022536099262