Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł |
Informacje o tej pozycji
409,00 zł
Nazwa produktu
Test chloru i pH, colorimetric, 0.10-1.5 mg/L (Cl2), pH range 6.5-7.9, for use with MCOLORTEST®
feature
refill: no
Quality Segment
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.10-1.5 mg/L (Cl2)
pH range
6.5-7.9
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test chloru i pH MQuant® (formalnie MColortest®) mierzy chlor i pH za pomocą łatwej w użyciu kolorowej karty. Ocena uwzględnia nieuzdatnioną próbkę, więc nawet mętne i zabarwione próbki wody mogą być analizowane bez dalszego przygotowania.
Metoda
W słabo kwaśnym roztworze wolny chlor reaguje z dietylo-p-fenylendiaminą (DPD), tworząc czerwono-fioletowy barwnik. Określenie pH odbywa się za pomocą odpornego na chlor roztworu wskaźnika czerwieni fenolowej, który zmienia kolor z żółtego na czerwono-fioletowy w zakresie pH 6,5 8,2.
Stężenie chloru i pH są określane półilościowo poprzez przypisanie koloru do wartości na skali odniesienia.
Ten test nie jest odpowiedni dla wody morskiej.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH range 6.5-7.9 | pH range 6.8-7.8 | pH range - | pH range - |
| measuring range 0.10-1.5 mg/L (Cl2) | measuring range 0.1-1.5 mg/L (Cl2) | measuring range 0.10-2.0 mg/L (Cl2) | measuring range 0.1-2.0 mg/L (Cl2) |
| feature refill: no | feature - | feature - | feature - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test chloru i pH
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials