Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 958,00 zł |
Informacje o tej pozycji
958,00 zł
Nazwa produktu
Test chloru i pH, colorimetric, 0.1-1.5 mg/L (Cl2), pH range 6.8-7.8, for use with MQUANT®
specific analyte(s)
chlorine
Quality Segment
measuring range
0.1-1.5 mg/L (Cl2)
pH range
6.8-7.8
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Używając opakowań uzupełniających 1.11143 i 1.11157, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Metoda
W słabo kwaśnym roztworze wolny chlor reaguje z dietylo-p-fenylenodiaminą (DPD), tworząc czerwono-fioletowy barwnik. Połączony chlor reaguje dopiero po dodaniu jonów jodkowych. Pozwala to na odróżnienie wolnego chloru od chloru związanego.
Oznaczanie pH odbywa się za pomocą odpornego na chlor roztworu wskaźnika czerwieni fenolowej, który zmienia kolor z żółtego na czerwono-fioletowy w zakresie pH 6,5 8,2.
Test ten nie jest odpowiedni dla wody morskiej.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| measuring range 0.1-1.5 mg/L (Cl2) | measuring range 0.25-15 mg/L (Cl2) | measuring range 0.10-1.5 mg/L (Cl2) | measuring range 0.010-0.30 mg/L (Cl2) |
| pH range 6.8-7.8 | pH range - | pH range 6.5-7.9 | pH range - |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test chloru i pH
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Protokoły
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Przygotowanie standardowego roztworu chloru całkowitego.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1111740001 | 04022536130644 |