It is recommended to use a mounting media like NeoClear, which is formulated with a xylene substitute. Toluene or Dioxane could be used for the same purposes
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 175,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł |
Informacje o tej pozycji
175,00 zł
vapor pressure
<8 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
>250 °C
expl. lim.
1.1-8.0 % (v/v) xylene()
IVD
for in vitro diagnostic use
color
colorless
refractive index
n20/D 1.490-1.500
bp
137-143 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 23 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Refractive index (20°C) 1.490 - 1.500
Density (20°C / 4°C) 0.94 - 0.96 g/cm3
Viscosity (20°C) 250 - 600 mPa*s
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.94 - 0.96
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 250 ppb
Viscosity (20 °C): 250 - 600 mPa∙s
Suitability for microscopy: passes test
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| vapor pressure <8 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure <8 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 5 mmHg ( 120 °C) |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) hematology |
| refractive index n20/D 1.490-1.500 | refractive index n20/D 1.492-1.500 | refractive index n/D 1.490-1.500 | refractive index n20/D 1.506 (lit.), n20/D 1.507 |
| autoignition temp. >250 °C | autoignition temp. >250 °C | autoignition temp. >250 °C | autoignition temp. - |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
-
Which other clearing agents is Entellan New compatible with apart from Xylene?