Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 425,00 zł |
Informacje o tej pozycji
425,00 zł
vapor pressure
<8 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
>250 °C
expl. lim.
1.1-7.0 % (v/v) xylene()
IVD
for in vitro diagnostic use
color
colorless
refractive index
n/D 1.490-1.500
viscosity
500-600 mPa.s(20 °C)
bp
137-143 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 23 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Refractive index (20°C) 1.490 - 1.500
Viscosity (20°C) 500 - 600 mPa*s
Analysis Note
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 250 ppb
Viscosity (20 °C): 500 - 600 mPa∙s
Suitability for microscopy: passes test
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| transition temp flash point 23 °C | transition temp flash point 23 °C | transition temp flash point 8 °C | transition temp - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| autoignition temp. >250 °C | autoignition temp. >250 °C | autoignition temp. >250 °C | autoignition temp. - |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| refractive index n/D 1.490-1.500 | refractive index n20/D 1.490-1.500 | refractive index n20/D 1.492-1.500 | refractive index n20/D 1.390-1.400 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1008690500 | 04022536776323 |