Przejdź do
45347
Epoxy embedding medium, hardener MNA
≥95.0%
Synonim(y):
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, Epon MNA substitute, MNA, Methylnorbornene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, Methyl nadic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
729,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41102904
EC Number:
246-644-8
Beilstein/REAXYS Number:
162395
Assay:
≥95.0%
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Level
vapor density
6.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 120 °C)
assay
≥95.0%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.), n20/D 1.507
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12C3CC(C(C)=C3)[C@@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(10)8(11)13-9(10)12/h2-3,5-7H,4H2,1H3/t5-,6+,7+,10+/m0/s1
InChI key
LTVUCOSIZFEASK-MPXCPUAZSA-N
General description
additional information see 45359 Epoxy Embedding Medium kit
Epoxy embedding medium is generally used for biological tissues during study by electron microscopy. Usually, it consists of three components; Epon 812 resin, an anhydride hardener and an accelerator.
Application
It was used during transmission electron microscopy done for the analysis of epithelial cells; during a study performed to understand the epithelial cell growth and stratification in minimal culture conditions.[1]
Legal Information
Epon is a trademark of Hexion, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
453484534645345
assay
≥95.0%
assay
≥95% (NT)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.00 g/mL at 20 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.506 (lit.), n20/D 1.507
refractive index
n20/D 1.516 (lit.), n20/D 1.517
refractive index
-
refractive index
n/D 1.480-1.483
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
275.0 °F
flash_point_c
135 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SECTION STAINING FOR ELECTRON MICROSCOPY Incompatibility of Methyl Nadic Anhydride with Permanganates.
Reedy, Michael K.
The Journal of Cell Biology, 26.1, 309-311 (1965)
Long Xiao et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 6797154-6797154 (2020-06-23)
A reduction in bone mass around an implant is the main cause of implant loosening, especially in postmenopausal osteoporosis patients. In osteoporosis, excessive oxidative stress, resulting in osteoblast apoptosis, largely contributes to abnormal bone remodeling. Melatonin (MT) synthesized by the
Federica Riva et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 585, 25-43 (2009-11-13)
Biological risk management is required in modern tissue engineering. Particular attention should be paid to the culture medium and the scaffold used. In this perspective, it is important to define minimal culture conditions which allow proper growth and differentiation of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45347-1L-F04061832340135
45347-250ML-F04061837732249