Kluczowe dokumenty
1.07960
Sigma-Aldrich
Entellan
rapid mounting medium for microscopy
Wybierz wielkość
500 ML
464,00 zł
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
464,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
temp. samozapłonu
>250 °C
granice wybuchowości
1.2-8 % (v/v) toluene()
IVD
for in vitro diagnostic use
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492-1.500
temp. przejścia
flash point 8 °C
gęstość
0.93 g/cm3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Entellan- rapid mounting medium for microscopy, is a ready-to-use, water-free mounting medium for microscopy for the permanent mounting of specimen is an anhydrous mounting medium for microscopy used for the permanent mounting and storage of specimens, and consists of a polymer made of mixed acrylates dissolved in toluene. As it contains toluene, it should be used with water-free specimens that have been processed with xylene previous mounting. Due to its registration as IVD product and CE certification, it can be used in the manual or automated application in a diagnostic laboratory. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Refractive index (20°C) 1.492 - 1.500 at 20°C
Density (20°C / 4°C) 0.925 - 0.935 g/cm3
Viscosity (20°C) 60 - 100 mPa*s
Fluorescence < 100 ppb
Komentarz do analizy
Refractive index (n 20/D): 1.492 - 1.500
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.935
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 100 ppb
Viscosity (20 °C): 60 - 100 mPa∙s
Suitability for microscopy: passes test
Informacje prawne
ENTELLAN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meike M Rogalla et al.
eNeuro, 7(3) (2020-04-25)
Alterations in inhibitory circuits of the primary auditory cortex (pAC) have been shown to be an aspect of aging and age-related hearing loss (AHL). Several studies reported a decline in parvalbumin (PV) immunoreactivity in aged rodent pAC of animals displaying
Danica Sims et al.
Cancers, 12(2) (2020-02-27)
Rhabdomyosarcoma is a highly aggressive malignant cancer that arises from skeletal muscle progenitor cells and is the third most common solid tumour in children. Despite significant advances, rhabdomyosarcoma still presents a therapeutic challenge, and while targeted therapy has shown promise
Questions
  1. can this be applied to PFA-fixed, cryosectioned tissue? for example, after cresyl violet staining using xylene.
    1 answer
    1. Yes this product can be applied to PFA-fixed tissue. Please read through the Data Sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/389/070/107960ug-ms.pdf