Przejdź do
1.07912
Granulki wiórów do gotowania
size 1-2 mm
Synonim(y):
Wrzące kamienie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
size
1-2 mm
Quality Level
storage temp.
no temp limit
General description
~ 1-2 mm
Analysis Note
Analiza sitowa (1-2 mm): ≥ 96 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.07913Z2659181.01568
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
size
1-2 mm
size
2-8 mm
size
-
size
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Granulki wiórów do gotowania
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107912025004022536686981