The 1.07912 boiling chip is made of aluminum oxide (1079120250), while the 1.07913 boiling chip is made of silicate ceramic (pumice) (1079130100, 1079130500). Neither of the boiling chips is covered in PTFE.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 968,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41122409
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
~ 2-8 mm
Analysis Note
Substancje rozpuszczalne w wodzie: ≤ 1
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| size 2-8 mm | size 1-2 mm | size - | size - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Granulki wiórów do gotowania
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1079130500 | 04022536775470 |
| 1079130100 | 04022536097930 |
-
What are the Boiling chips granules made of for the product 1.07913 and 1.07912?