Przejdź do
1.01568
® Granules
Absorbent for spilled liquids
Synonim(y):
Granulki pochłaniające chemikalia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
47131905
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
granular
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
<0.001 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
  • Wartość pH (10%; woda): 4.0 - 9.0
  • Gęstość nasypowa: około 50
  • Analiza sitowa (> 3,15 mm): około < = 20%
  • Analiza sitowa (> 1,00 mm): około >= 90%
  • Zdolność absorpcji wody: około >= 80%
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.015911.020511.12576
form
granular
form
powder (or fine grains)
form
solid
form
powder
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
9-10 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
-
bulk density
300 kg/m3
bulk density
180 kg/m3
bulk density
120 kg/m3
bulk density
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
solubility
<0.001 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
wgk
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101568500004022536890517
101568100004022536706979
101568902004022536022918
101568902104022536530796
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Trabajo en un lab de AP consumimos Chemizorb® Granules para los derrames de líquidos. Quería saber si hay alguna incompatibilidad con algún producto químico como Formol, Acidos o cualquier otro. y si teneis algún otro producto específico para ellos.
    1 answer
    1. Chemizorb® absorbents consist of porous mineral or synthetic copolymers that are chemically inert. They are suitable for concentrated acids and alkalis, acid chlorides, aqueous solutions, organic solvents, and paraffin oils. Data supporting chemical incompatibility is not available.
      Helpful?
  2. can this product be used for formalin spillage
    1 answer
    1. Yes, this product can be used for formalin spillage. It is suitable for concentrated acids and alkalis, acid chlorides, aqueous solutions, organic solvents, and paraffin oils.
      Helpful?
  3. MSDS is not downloading as pdf. Can't use the document.
    1 answer
    1. Please try the link below to access this SDS:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search?tab=sds
      Should this attempt not be successful, check to be sure there are no 'pop-up' blockers activated.
      Additional support may be obtained from the Website Support Team. Please navigate to the Customer Support page at https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and select the 'Technical Problems' option in the far right Website tab. Select the type of problem and complete the form with all the required information so that a member of our website support team may assist.