Kluczowe dokumenty
Z265918
Sigma-Aldrich
Mikroporowate chipy do gotowania węgla
weight 227 g
Wybierz wielkość
1 EA
92,20 zł
92,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
92,20 zł
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
92,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
masa
227 g
Opis ogólny
Eliminates bumping of liquids in boiling operations and distillations.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)