Merck
311375
Sigma-Aldrich
Antimony(III) chloride
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Antimony trichloride
Wybierz wielkość
5 G
223,00 zł
100 G
300,00 zł
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
223,00 zł
100 G
300,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SbCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38080204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
7.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 49 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: antimony
zanieczyszczenia
≤0.05% insol. CHCl3
mp
73.4 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
As: ≤0.02%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
ciąg SMILES
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Antimony(III) chloride (SbCl3) is a Lewis acid catalyst that is used in various organic reactions such as polymerization, Friedel-Crafts acylations, reductions with NaBH4, ring opening of epoxides, cleavage of trityl ethers, Biginelli and chlorination reactions. It is also used as a precursor to synthesize other antimony salts.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Antimony (III) chloride-catalyzed ring opening of epoxides with anilines.
Singh MC and Peddinti RK.
Tetrahedron Letters, 48(41), 7354-7357 (2007)
Antimony (III) chloride-catalysed Biginelli reaction: a versatile method for the synthesis of dihydropyrimidinones through a different reaction mechanism
Cepanec I, et al.
Tetrahedron, 63(48), 11822-11827 (2007)
Synthesis, structural characterization and cytotoxicity of the antimony (III) chloride complex with N, N-dicyclohexyldithiooxamide.
Ozturk II, et al.
Polyhedron, 52, 1403-1410 (2013)
Nucleic acid related compounds. 79. Efficient conversions of thioethers to. alpha.-fluoro thioethers with DAST or DAST/antimony (III) chloride.
Robins MJ and Wnuk SF.
The Journal of Organic Chemistry, 58(15), 3800-3800 (1993)
N Gurnani et al.
Cytobios, 70(281), 131-136 (1992-01-01)
Clastogenic effects of antimony trichloride, used in small industries, were monitored in laboratory bred white Swiss mice in vivo, following oral administration by gavaging, after 6, 12, 18 and 24 h. Chromosomal aberrations were principally breaks and damaged cells observed
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf