Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑1430 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
separation technique
normal phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
matryca z żelu krzemionkowego o nieregularnym kształcie, idealna do prostych procesów adsorpcji i chromatografii w fazie normalnej
Features and Benefits
Żel krzemionkowy 60 (mniej niż 0,063 mm) zapewnia użytkownikom
- Wysoką zdolność adsorpcyjną
- Wysoka obojętność chemiczna i nietoksyczność.
- Ochrona substancji wrażliwych na wilgoć podczas przechowywania i transportu lub utrzymywanie suchości bezwodnych rozpuszczalników.
- Granulaty w różnych rozmiarach lub kulki
Packaging
Plastikowa butelka
Analysis Note
Wartość pH (10 % zawiesiny): 6,5 - 7,5
Fe (żelazo): ≤ 0,02 %
Strata przy suszeniu: ≤ 7,0 %
Wielkość cząstek: 95 % < 0,063 mm
Fe (żelazo): ≤ 0,02 %
Strata przy suszeniu: ≤ 7,0 %
Wielkość cząstek: 95 % < 0,063 mm
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1077291000 | 04022536094892 |
| 1077295000 | 04022536094915 |
| 1077299025 | 04022536094922 |