Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 567,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
567,00 zł
material
silica gel 60 matrix
Quality Level
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
feature
binder: no, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 kg
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
matrix
Silica gel base material
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
bulk density
200‑800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Badanie wszechstronności heterocyklicznych kompleksów metali zawierających siarkę: Zastosowanie w medycynie i perspektywy fotokatalizy sterowanej światłem widzialnym: Bada medyczne i środowiskowe zastosowania kompleksów metali zawierających siarkę, wykazując potencjał w procesach sterowanych światłem i obszarach terapeutycznych (Daisylet et al., 2024).
- Usuwanie WWA przez przemywanie gleby tetrasulfonianem tiacalix[4]arenu: Opisuje zastosowanie związków na bazie siarki w procesach oczyszczania środowiska, w szczególności do usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych z gleby (Xing et al., 2024).
Analysis Note
Fe (Żelazo): ≤ 0,02%
Wielkość cząstek: 90% <55 µm
Test aplikacji: przechodzi test
Dane do wielkości cząstek odnoszą się do czystego żelu krzemionkowego przed dodaniem dodatku.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material silica gel 60 matrix | material silica gel 60 matrix | material silica gel (irregularly-shaped) | material - |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) preparative TLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| feature binder: no, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature - | feature - |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 6 nm mean pore size | pore size 60 Å pore size |
| pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH ~6.8 (10% in aq. suspension) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c