Przejdź do
1.07731
Żel krzemionkowy 60 G
for thin-layer chromatography
Synonim(y):
Silica gel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
599,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8110,00 zł
6082,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-545-4
UNSPSC Code:
41115711
MDL number:
599,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silica gel 60 matrix
Quality Segment
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 kg
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
bulk density
200‑800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Znormalizowane sorbenty zapewniają wiarygodne wyniki za każdym razem. Nasze szerokie spektrum spełnia wszystkie potrzeby. W TLC sorbent w postaci żelu krzemionkowego 60 jest uważany za najbardziej wszechstronny. Nasz asortyment żelu krzemionkowego 60 obejmuje różne gatunki o wielkości cząstek od 5 do 40 µm: krzemionka ze spoiwem gipsowym, krzemionka bez obcego spoiwa i żel krzemionkowy ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. Oferujemy również wysokiej jakości tlenek glinu, mikrokrystaliczną celulozę i kieselgur (znany również jako ziemia okrzemkowa).
Application
  • Opracowanie i walidacja metod chromatograficznych do jednoczesnego oznaczania aspiryny i pantoprazolu sodowego w postaci czystej i mieszaniny ..: W ramach badań opracowano i zwalidowano metody chromatograficzne z wykorzystaniem żelu krzemionkowego 60 G do dokładnego oznaczania aspiryny i pantoprazolu sodowego. Badanie podkreśla zdolność żelu do osiągania separacji o wysokiej rozdzielczości, co ma kluczowe znaczenie dla analizy farmaceutycznej (Chandarana C et al., 2024).
  • Profile bioaktywności sześciu proszków miąższu owoców baobabu za pomocą chromatografii planarnej połączonej z analizą ukierunkowaną na efekt...: Wykorzystując żel krzemionkowy 60 G, w niniejszym badaniu przedstawiono profilowanie bioaktywności proszków z miąższu owoców baobabu. Zastosowane zaawansowane techniki chromatograficzne zapewniły kompleksowy wgląd w potencjał odżywczy i leczniczy owoców (Azadniya E et al., 2023).
  • Izolacja, opracowanie i walidacja metody HPTLC do szacowania beta-karotenu z Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes...: Wykorzystując żel krzemionkowy 60 G, w badaniach tych opracowano metodę wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) do ilościowego oznaczania beta-karotenu w ekstraktach roślinnych, wykazując skuteczność żelu w badaniach produktów naturalnych (Jain D et al., 2023).
  • Oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych w osadach morskich za pomocą chromatografii kompozytowej oczyszczanie kolumnowe-chromatografia gazowa-ujemna jonizacja chemiczna-spektrometria masowa...: Badanie to pokazuje zastosowanie żelu krzemionkowego 60 G w analizie środowiskowej, w szczególności do oznaczania niebezpiecznych związków w osadach morskich, podkreślając jego rolę w monitorowaniu zanieczyszczeń (Dong JY et al., 2023).
Analysis Note
Wartość pH (10% zawiesiny): 6,0 - 7,0
Fe (żelazo): ≤ 0,02%
Siarczan wapnia (CaSO₄-0,5 H₂O): 12,0 - 13,5%
Test zastosowania: zgodny
Wielkość cząstek (dyfrakcja laserowa): 90% <55 µm
Dane do wielkości cząstek odnoszą się do czystego żelu krzemionkowego przed dodaniem dodatku.
Other Notes
Zastępuje: 1077315003; 1.07731.5003
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)