Pozwól nam pomócmaterial
silica gel 60 matrix
Quality Segment
form
powder
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 2.5 kg
technique(s)
preparative TLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
matrix
silica gel base material
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Znormalizowane sorbenty zapewniają wiarygodne wyniki za każdym razem. Nasze szerokie spektrum spełnia wszystkie potrzeby. W TLC sorbent w postaci żelu krzemionkowego 60 jest uważany za najbardziej wszechstronny. Nasz asortyment żelu krzemionkowego 60 obejmuje różne gatunki o wielkości cząstek od 5 do 40 µm: krzemionka ze spoiwem gipsowym, krzemionka bez obcego spoiwa i żel krzemionkowy ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. Oferujemy również wysokiej jakości tlenek glinu, mikrokrystaliczną celulozę i kieselgur (znany również jako ziemia okrzemkowa).
Analysis Note
Wartość pH (10 % zawiesiny): 6,0 - 7,0
Siarczan wapnia (CaSO₄-0,5 H₂O): 28 - 32 %
Fe (żelazo): ≤ 0,02 %
Wielkość cząstek: 90% ≤55 µm
Test aplikacji: zgodny
Dane dotyczące wielkości cząstek odnoszą się do czystego żelu krzemionkowego przed dodaniem dodatku.
Siarczan wapnia (CaSO₄-0,5 H₂O): 28 - 32 %
Fe (żelazo): ≤ 0,02 %
Wielkość cząstek: 90% ≤55 µm
Test aplikacji: zgodny
Dane dotyczące wielkości cząstek odnoszą się do czystego żelu krzemionkowego przed dodaniem dodatku.
Other Notes
Zastępuje: 7749-3
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c