Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 548,00 zł |
Informacje o tej pozycji
548,00 zł
material
silica gel 60 matrix
Quality Segment
form
powder
feature
binder: no, fluorescent indicator
packaging
pkg of 2.5 kg
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
bulk density
200‑1430 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Fe (żelazo): ≤ 0,02%
Wielkość cząstek: 90% <55 µm
Test aplikacji: zgodny
Dane do wielkości cząstek odnoszą się do czystego żelu krzemionkowego przed dodaniem dodatku.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material silica gel 60 matrix | material silica gel 60 matrix | material silica gel 60 matrix | material silica gel 60 matrix |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter |
| feature binder: no, fluorescent indicator | feature binder Gypsum, fluorescent indicator | feature binder: no, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| mp >1600 °C | mp >1600 °C | mp >1600 °C | mp >1600 °C |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c