Przejdź do
1.07730
Żel krzemionkowy 60 GF254
for thin-layer chromatography
Synonim(y):
Silica gel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-545-4
UNSPSC Code:
41115711
MDL number:
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silica gel 60 matrix
Quality Segment
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
feature
binder Gypsum, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 kg
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
bulk density
200‑800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Znormalizowane sorbenty zapewniają wiarygodne wyniki za każdym razem. Nasze szerokie spektrum spełnia wszystkie potrzeby. W TLC sorbent w postaci żelu krzemionkowego 60 jest uważany za najbardziej wszechstronny. Nasz asortyment żelu krzemionkowego 60 obejmuje różne gatunki o wielkości cząstek od 5 do 40 µm: krzemionka ze spoiwem gipsowym, krzemionka bez obcego spoiwa i żel krzemionkowy ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. Oferujemy również wysokiej jakości tlenek glinu, mikrokrystaliczną celulozę i kieselgur (znany również jako ziemia okrzemkowa).
Application
  • Chromatograficzne rozdzielanie nowego leku hipoglikemizującego mitiglinidu w postaci sypkiej i farmaceutycznej: Wymuszona degradacja i zwalidowane metody HPTLC/Densytometria i HPLC/UV wskazujące na stabilność: Badania te pokazują zastosowanie żelu krzemionkowego 60 GF254 w chromatograficznej separacji mitiglinidu, zapewniając solidne metody analizy stabilności i degradacji, kluczowe dla zgodności z przepisami i zapewnienia jakości w farmaceutykach (Eissa MS et al., 2020).
  • Oparte na zarządzaniu ryzykiem jakości podejście AQbD do opracowania metody chromatografii VEER do szacowania wielu połączonych preparatów leków przeciwnadciśnieniowych...: Wykorzystując żel krzemionkowy 60 GF254, w niniejszym badaniu przedstawiono w zarysie nowatorską metodę chromatograficzną opracowaną w ramach podejścia Analytical Quality by Design (AQbD), zwiększającą niezawodność i wydajność procesów analizy leków (Prajapati PB et al., 2021).
  • HPTLC i spektrofotometryczne oznaczanie febuksostatu i diklofenaku potasu w ich połączonych tabletkach...: Wykorzystując żel krzemionkowy 60 GF254, w niniejszym badaniu przedstawiono wysokowydajną cienkowarstwową metodę chromatograficzną do jednoczesnego oznaczania febuksostatu i diklofenaku, wykazując użyteczność żeli w analizie wielolekowej (El-Yazbi FA et al., 2016).
  • Dystrybucja witanolidyny A, potencjalnego środka przeciwnowotworowego, w różnych częściach dwóch odmian Withania somnifera (L.) Dunal. uprawianych na Sri Lance: W badaniach wykorzystano żel krzemionkowy 60 GF254 do ilościowego oznaczania witanolidyny A w różnych częściach roślin, podkreślając jego zastosowanie w badaniach farmakologicznie aktywnych związków w roślinach leczniczych (Siriwardane AS i in., 2013).
  • Jednoczesne oznaczanie metronidazolu i azotanu mikonazolu w żelu metodą HPTLC: Demonstrując zdolność adaptacji żelu krzemionkowego 60 GF254, badanie to zapewnia zwalidowaną metodę HPTLC do analizy metronidazolu i azotanu mikonazolu w żelu do stosowania miejscowego, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skuteczności terapeutycznej i bezpieczeństwa w zabiegach dermatologicznych (Meshram DB et al., 2009).
Analysis Note
Wartość pH (10% zawiesiny): 6,0 - 7,0
Fe (żelazo): ≤ 0,02%
Siarczan wapnia (CaSO₄-0,5 H₂O): 12,0 - 13,5%
Wielkość cząstek: 90% <55 µm
Test aplikacji: zgodny
Absorpcja UV (ekstrakt dichloro metanu): zgodny
Dane dotyczące wielkości cząstek odnoszą się do czystego żelu krzemionkowego przed dodaniem dodatku.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.077471.077491.07754
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
preparative TLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
preparative TLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel (irregularly-shaped)
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
6 nm mean pore size
feature
binder Gypsum, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
-
mp
>1600 °C
mp
>1600 °C
mp
>1600 °C
mp
>1600 °C (lit.)
particle size
5-40 μm
particle size
5-40 μm
particle size
5-40 μm
particle size
63-200 μm
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c