The silica particles are irregular in shape and would not be considered spherical throughout.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 896,00 zł |
Informacje o tej pozycji
896,00 zł
grade
high-purity grade
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
surface area
~500 m2/g
impurities
≤0.01% Fe3+
particle size distribution
2-22 μm
pore size
60 Å pore size
pH
~6.8 (10% in aq. suspension)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
| pore size 60 Å pore size | pore size 0.7-0.85 cm3/g pore volume, 60 Å average pore size (52-73 Å) | pore size 0.8 cm3/g pore volume, 60 Å | pore size 0.8 cm3/g pore volume, 60 Å |
| pH ~6.8 (10% in aq. suspension) | pH - | pH - | pH - |
| grade high-purity grade | grade high-purity grade | grade high-purity grade | grade high-purity grade |
| bp 2230 °C | bp 2230 °C | bp 2230 °C | bp 2230 °C |
| impurities ≤0.01% Fe3+ | impurities - | impurities 3-7% water | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica gel
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 288500-1KG | 04061838512932 |
-
288500 제품은 구상 분말인가요?